Läs mer
Silicon Antifoam, Chem-Lab
Produktkod. 10749614
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyeten
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10749614 1 L Polyeten 1 L
1 options
Produktkod. 10749614 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.1906.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kontrollerar skum i vattenhaltiga medier i laboratorieapplikationer. Silicon Antifoam, Chem-Lab är en lågviskös kiseldioxidförening som bryts ner och förhindrar bildandet av skum som kan minska bearbetningshastigheten, förhindra effektiv fyllning av rör och andra kärl och hindra exakt mätning.
Skum minskar bearbetningshastigheten och kapaciteten i många laboratorieapplikationer. En liten mängd kisel antiskum förhindrar skumbildning och bryter snabbt ner skum som redan finns. En ’skumfilm stabiliseras av dess ytelasticitet och viskositet. Silikoner har låg ytspänning och gränssnittsegenskaper. Deras brist på skumstabiliserande egenskaper gör att skumväggar blir tunna och kollapsar.
Specifikationer
Densitet 1.00g/mL
Kvantitet 1 L
Förpackning Polyeten
Partikelstorlek 1LT
Porvolym 1LT