Läs mer
Kiselkarbid, 99 % (metallbas)
Produktkod. 11359498
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359498 500 g 500g
11369498 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043332.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 409-21-2 | CSi | 40,10 g/mol
Kiselkarbidpulver används som slipmedel för exempelvis slipskivor, bryne, slipskivor och sandplattor. Kiselkarbid används för att framställa epitaxiell grafem genom grafitisering vid höga temperaturer. Det fungerar också som det metallurgiska desoxideringsmaterialet. Fyra huvudsakliga användningsområden för SiC: funktionell keramik, avancerade eldfasta material, slipmedel och metallurgiska material. Enkristall med hög renhet, används för tillverkning av halvledare, tillverkning av kiselkarbidfibrer. Kiselkarbid är mycket hård, med utmärkt värmeledningsförmåga, som en halvledare och hög temperaturbeständig mot oxidation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 409-21-2
Molekylformel CSi
Molekylvikt (g/mol) 40.10
MDL-nummer MFCD00049531
InChI-nyckel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
IUPAC-namn metanidylidynesilanylium
LEDER [C-]#[Si+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon carbide
Smältpunkt 2700°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel SiC
Merck Index 14,8492
Löslighetsinformation It is soluble in fused potassium hydroxide,and molten iron.It is insoluble in water (0.01mg/ml) & ethanol and acid.
Formel vikt 40.1
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 3.16 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.