Läs mer
Kiselkarbid, alfa-fas, 99,8% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407787
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
Produktkod. 11379297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040155.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Yta 9-11 m 2 /g
Används i slipmedel, vid polering och slipning. Det används allmänt i applikationer som kräver hög uthållighet, såsom bilbromsar, bilkopplingar och keramiska plattor i skottsäkra västar. Elektroniska tillämpningar av kiselkarbid är som lysdioder och sensorer. Det används för produktion av fertila, transgena majsplantor. Morrhår av kiselkarbid och zirkoniumdiboridkeramik. Det spelar sammansatt en viktig roll i sprickläkningsbeteendet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 409-21-2
Molekylformel CSi
Molekylvikt (g/mol) 40.10
MDL-nummer MFCD00049531
InChI-nyckel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
LEDER [C-]#[Si+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon carbide
Smältpunkt 2700°C
Namnnotering alpha-phase
Färg Svart till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron.
IUPAC-namn metanidylidynesilylium
Formel vikt 40.1
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.