Läs mer
Kiselkarbid, betafas, nanopulver, 95% min
Produktkod. 11344918
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344918 5 g 5g
11354918 25 g 25g
11334918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043884.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 409-21-2 | CSi | 40,10 g/mol
Kiselkarbid används i applikationer som kräver hög uthållighet, såsom bilbromsar, bilkopplingar och keramiska plattor i skottsäkra västar. Används i elektroniska applikationer, mät gastemperaturer i en optisk teknik som kallas tunn filamentpyrometri. Används i smycken, ståltillverkning, grafemtillverkning. Det används också vid tillverkning av exponentialmotstånd, trådsågning, byggindustrin, ett fyllmedel i plaster och kompositer, keramiska sintrade delar, ferriter och mjuka metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 409-21-2
Molekylformel CSi
Molekylvikt (g/mol) 40.10
MDL-nummer MFCD00049531
InChI-nyckel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
LEDER [C-]#[Si+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon carbide
Smältpunkt 2700°C
Namnnotering beta-phase
Färg Svart till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,8492
Löslighetsinformation Insoluble in water, alcohol; Soluble in fused alkali
IUPAC-namn metanidylidynesilanylium
Formel vikt 40.1
Procent renhet ≥95%
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.