Läs mer
Kiselkarbidpulver, medium, 120 grit, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Används i slipmedel, vid polering och slipning. Det används allmänt i applikationer som kräver hög uthållighet, såsom bilbromsar, bilkopplingar och keramiska plattor i skottsäkra västar. Elektroniska tillämpningar av kiselkarbid är som lysdioder och sensorer. Det används för produktion av fertila, transgena majsplantor. Morrhår av kiselkarbid och zirkoniumdiboridkeramik. Det spelar sammansatt en viktig roll i sprickläkningsbeteendet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används i slipmedel, vid polering och slipning. Det används allmänt i applikationer som kräver hög uthållighet, såsom bilbromsar, bilkopplingar och keramiska plattor i skottsäkra västar. Elektroniska tillämpningar av kiselkarbid är som lysdioder och sensorer. Det används för produktion av fertila, transgena majsplantor. Morrhår av kiselkarbid och zirkoniumdiboridkeramik. Det spelar sammansatt en viktig roll i sprickläkningsbeteendet.
Löslighet
Löslig i smält natriumhydroxid, kaliumhydroxid och i smält järn.
Anmärkningar Håll
det borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silicon carbide powder |
| Namnnotering | Medium, 120 grit |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10,000 g |
| Linjär formel | SiC |
| Löslighetsinformation | Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron. |
| IUPAC-namn | metanidylidynesilylium |
| Formel vikt | 40.1 |
| Odör | Odorless |
| Densitet | 3.16 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.