Läs mer
Kiselkarbidpulver, superfint, 600 korn
Description
Kiselkarbidpulver används för sin hårdhet i abrasiva bearbetningsprocesser som slipning, honing, vattenstrålskärning och sandblästring. Och används också som stöd- och hyllmaterial i högtemperaturugnar som för bränning av keramik, glasfusing eller glasgjutning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kiselkarbidpulver används för sin hårdhet i abrasiva bearbetningsprocesser som slipning, honing, vattenskärning och sandblästring. Och används också som stöd- och hyllmaterial i högtemperaturugnar som för bränning av keramik, glasfusing eller glasgjutning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Silicon carbide powder |
| Namnnotering | Superfin, 600 korn |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 3.16 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| IUPAC-namn | metanidylidynesilanylium |
| Formel vikt | 40.1 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.