Läs mer
Kiselkarbidpulver, superfint, 600 korn
Produktkod. 11490054
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490054 2500 g 2500g
11480054 500 g 500g
11400064 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490054 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13561.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.30 SEK
    2037.65 SEK / 2500g
    Save 527.65 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 409-21-2 | CSi | 40,10 g/mol
Kiselkarbidpulver används för sin hårdhet i abrasiva bearbetningsprocesser som slipning, honing, vattenstrålskärning och sandblästring. Och används också som stöd- och hyllmaterial i högtemperaturugnar som för bränning av keramik, glasfusing eller glasgjutning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kiselkarbidpulver används för sin hårdhet i abrasiva bearbetningsprocesser som slipning, honing, vattenskärning och sandblästring. Och används också som stöd- och hyllmaterial i högtemperaturugnar som för bränning av keramik, glasfusing eller glasgjutning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 409-21-2
Molekylformel CSi
Molekylvikt (g/mol) 40.10
MDL-nummer MFCD00049531
InChI-nyckel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
LEDER [C-]#[Si+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon carbide powder
Namnnotering Superfin, 600 korn
Kvantitet 2500 g
Odör Luktfritt
Densitet 3.16
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn metanidylidynesilanylium
Formel vikt 40.1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.