Läs mer
Silicon carbide powder, superfine, 600 grit
Produktkod. p-7021284
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
Produktkod. 11480054
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13561.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Kiselkarbidpulver används för sin hårdhet i abrasiva bearbetningsprocesser som slipning, honing, vattenstrålskärning och sandblästring. Och används också som stöd- och hyllmaterial i högtemperaturugnar som för bränning av keramik, glasfusing eller glasgjutning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kiselkarbidpulver används för sin hårdhet i abrasiva bearbetningsprocesser som slipning, honing, vattenskärning och sandblästring. Och används också som stöd- och hyllmaterial i högtemperaturugnar som för bränning av keramik, glasfusing eller glasgjutning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 409-21-2
Molekylformel CSi
Molekylvikt (g/mol) 40.10
MDL-nummer MFCD00049531
InChI-nyckel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
LEDER [C-]#[Si+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon carbide powder
Namnnotering superfine, 600 grit
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn metanidylidynesilanylium
Formel vikt 40.1
Odör Odorless
Densitet 3.16
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.