Läs mer
Förstoftningsmål av kiselkarbid, 50,8 mm (2,0 tum) dia. x 3,18 mm (0,125 tum) tjock, 99,5 % (metallbas exklusive B), Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silicon carbide sputtering target |
| Namnnotering | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas exklusive B) |
| MDL-nummer | MFCD00049531 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 40.1 |
| Procent renhet | 99.5% |