Läs mer
Kartell™ Koniska proppar av silikon
Produktkod. 10256911
Change view
Storlek:
Dia topp/botten: 12/9mm
Dia topp/botten: 16/12 mm
Dia topp/botten: 20/14 mm
Dia topp/botten: 30/21 mm
Dia. Topp/botten: 15/11mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
10256911 Dia. Topp/botten: 15/11mm Paket med 10
10641122 Dia topp/botten: 16/12 mm Paket med 10
10003041 Dia topp/botten: 20/14 mm Paket med 10
10737672 Dia topp/botten: 30/21 mm Paket med 10
10524631 Dia topp/botten: 12/9mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10256911 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0380300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av kisel för att göra dessa proppar lämpliga för applikationer som involverar livsmedel. Kartell™ Koniska silikonproppar finns i en mängd olika storlekar för att täppa till en mängd olika hål.
  • Lämplig för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin
  • Konisk propp
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Höjd (metrisk) 18 mm
Kvantitet 1/Pk.
Storlek Dia. Topp/botten: 15/11mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Botten 11 mm
Diameter (metrisk) Topp 15 mm
Material Silikon
Produkttyp Avsmalnande propp
Form Konisk