Läs mer
Kiseldioxid, bränd, rå, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15671680 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
50kg
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15671680 2.5 kg 2.5kg
15691680 6 x 2.5 kg Paket med 6
15681680 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15671680 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 186482.5KG
Request Bulk or Custom Format
för rengöring av platinadeglar, brända, råa
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon Dioxide
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel SiO2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 60.08g/mol