Beskrivning
- Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silicon dioxide |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | SiO2 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 60.08g/mol |
| Densitet | 2.6g/mL at 25°C |