Läs mer
Kiseldioxid, purum p.a., syra renad, Solstice
Produktkod. 15627340
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15627340 5 kg 5kg
15617340 500 g 500g
15607340 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15627340 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 848805KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-03-2027
Purum pa, syrarenat
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60676-86-0
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.083
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon dioxide
Kvantitet 5 kg
Linjär formel SiO2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 60,08 g/mol
Densitet 2,6 g/ml vid 25 °C