Läs mer
Kiseldioxid, purum pa, syrarenad, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072279 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 15617340
Brand: Honeywell-Fluka 84880500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum pa, syrarenat
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60676-86-0
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.083
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilane
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon dioxide
Kvantitet 500 g
Linjär formel SiO2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 60.08g/mol
Densitet 2.6g/mL at 25°C