Läs mer
Silicon Dioxide, purum p.a, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15697330 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15697330 500 g Poly bottle 500g
15687330 1 kg Poly bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15697330 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 84878500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum p.a., acid purified, sand
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60676-86-0
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.083
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilane
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon dioxide
Smältpunkt 1610°C
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
Linjär formel SiO2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 60.08g/mol
Förpackning Poly bottle
Densitet 2.6g/mL at 25°C