Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Vikbar kjolstoppare av silikon
Beskrivning
- Tvådelade hopfällbara kjolstoppar
- Designad med en dubbel försegling för att hålla behållarens innehåll säkert
- Idealisk för att säkra glas-, metall- och plastbehållare
- Den nedre sektionen greppar utsidan av behållaren och den övre ihåliga pluggen har ringformade tandningar för att ge en tät tätning vid kanten
- Övre ihåliga pluggsektionen kan perforeras för att extrahera innehållet utan att ta bort proppen och förblir vattentät även efter flera perforeringar
- Biologiskt neutrala och giftfria silikonkapsyler för att stänga tuber och flaskor
- Luktfri, smaklös, icke-vidhäftande och resistent mot åldrande
- Ogiftig, biologiskt neutral
- FDA/BGA godkänd
- För provrör
- Lätt att installera
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 7,1 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Vikbar kjolstoppare |