Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Vikbar kjolstoppare av silikon
Produktkod. p-8004866
Diameter (metrisk):
7,1 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 20
Produktkod. 11744598
Brand: Saint Gobain Life Sciences 467007100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna propp för biologi, mikrobiologi och hematologi, samt livsmedelsvetenskap, teknisk, medicinsk och sjukhusutrustning. Silicon Folding Skirt Stopper är särskilt lämpad för alla typer av vävnadsodlingsarbete.
  • Tvådelade hopfällbara kjolstoppar
  • Designad med en dubbel försegling för att hålla behållarens innehåll säkert
  • Idealisk för att säkra glas-, metall- och plastbehållare
  • Den nedre sektionen greppar utsidan av behållaren och den övre ihåliga pluggen har ringformade tandningar för att ge en tät tätning vid kanten
  • Övre ihåliga pluggsektionen kan perforeras för att extrahera innehållet utan att ta bort proppen och förblir vattentät även efter flera perforeringar
  • Biologiskt neutrala och giftfria silikonkapsyler för att stänga tuber och flaskor
  • Luktfri, smaklös, icke-vidhäftande och resistent mot åldrande
  • Ogiftig, biologiskt neutral
  • FDA/BGA godkänd
  • För provrör
  • Lätt att installera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 7,1 mm
Kvantitet 1 st
Färg Genomskinlig
Material Silikon
Produkttyp Folding Skirt Stopper