Läs mer
Silicon(II) oxide, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11323438
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11323438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036347.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
En viktig tillämpning av kiseloxid är produktion av portlandcement. Det används i livsmedels- och läkemedelstillämpningar och i halvledarindustrin. Det är den viktigaste prekursorn för framställning av glas och kisel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10097-28-6
Molekylformel OSi
Molekylvikt (g/mol) 44.084
MDL-nummer MFCD00151536
InChI-nyckel LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC-namn oxoniumylidynesilanid
LEDER [O+]#[Si-]
Specifikationer
Kokpunkt 1880°C
Kemiskt namn eller material Silicon(II) oxide
Smältpunkt >1702°C
Färg Svart
Fysisk form Lump
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 44.09
Odör Odorless
Densitet 2.13
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.