Läs mer
Silikon(II)oxidförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 6,35 mm (0,250 tum) tjockt, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434845
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434845 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15434845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041093.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44,084 g/mol
Silicon(II)oxid-sputtermålbeläggningar används för optiska applikationer i reflektorer, strålkastare, speglar, smycken och andra produkter. Beläggningarna kan minska reflektion i det nära infraröda området eller fungera som interferenslager. Den används i tunnfilmskondensatorer, hybridkretsar, halvledarkomponenter och andra elektroniska applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon(II) oxide sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 10097-28-6
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel OSi
MDL-nummer MFCD00151536
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O+]#[Si-]
IUPAC-namn oxoniumylidynesilanid
Molekylvikt (g/mol) 44.084
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
Formel vikt 44.09
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.