Läs mer
Kisel(IV) 2-etylhexanoat, nominellt 75 % i etanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15476605
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476605 250 g 250g
1 options
Produktkod. 15476605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044635.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 67939-81-5 | C32H60O8Si | 600,909 g/mol
Vid tillverkning av dess estrar för artificiella smakämnen och vid tillverkning av hexylderivat, såsom hexylfenoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon (IV) 2-ethylhexanoate
CAS 67939-81-5
Färg Gult
Molekylformel C32H60O8Si
MDL-nummer MFCD00269842
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1170
Känslighet Känslig för fukt
Synonym silicon 2-ethylhexanoate, tetrakis 2-ethylhexanoic acid, tetraanhydride with silicic acid, 2-ethylhexanoic acid tetraanhydride with silicic acid h4sio4, hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,1',1,1'-tetraanhydride with silicic acid h4sio4, hexanoic acid, 2-ethyl-, tetraanhydride with silicic acid h4sio4, silicon 2-ethylhexanoate, min. 90, tris 2-ethylhexanoyloxy silyl 2-ethylhexanoate, silicon iv 2-ethylhexanoate in ethanol, silicic acid tetrakis 2-ethylhexanoic tetraanhydride, silicon iv 2-ethylhexanoate, nominally in ethanol
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
InChI-nyckel UNKOLEUDCQIVBV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O[Si](OC(=O)C(CC)CCCC)(OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
IUPAC-namn tris(2-etylhexanoyloxi)silyl-2-etylhexanoat
Molekylvikt (g/mol) 600.909
PubChem CID 106984
Formel vikt 600.91
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk