Läs mer
Silicon(IV) acetate
Produktkod. 11347008
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347008 50 g 50g
11357008 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014703.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 562-90-3 | C8H12O8Si | 264.26 g/mol
Kiseltetraacetat används vid framställning av tunna filmer av kiseldioxid genom en direkt fotokemisk ångavsättningsmetod. Det fungerar som en prekursor för att framställa kiselkomplex med monofunktionella tvåtandade Schiff-baser. Den används också som ett alternativ till kiselhydrid och alkoxid för produktion av kiseldioxid vid låg temperatur. Vidare reagerar den med etanol i frånvaro av vatten för att få silikagel och etylacetat. Dessutom används den som en sol-gel-prekursor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 562-90-3
Molekylformel C8H12O8Si
Molekylvikt (g/mol) 264.26
MDL-nummer MFCD00026184
InChI-nyckel YZVRVDPMGYFCGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetraacetate, tetraacetoxysilane, tetraacetyl orthosilicate, unii-vz7lp47epp, vz7lp47epp, silicon iv acetate, anhydrous, acetic acid, 1,1',1,1'-tetraanhydride with silicic acid h4sio4, triacetoxysilyl acetate, silanetetrol, tetraacetate
PubChem CID 68419
IUPAC-namn triacetyloxisilylacetat
LEDER CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
Specifikationer
Kokpunkt 160°C to 170°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) acetate
Smältpunkt 110°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3261
Merck Index 14,8498
Löslighetsinformation Soluble in acetone and benzene.
Formel vikt 264.27
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.