Läs mer
Kisel(IV)acetat
Beskrivning
Kiseltetraacetat används vid framställning av tunna filmer av kiseldioxid genom en direkt fotokemisk ångavsättningsmetod. Det fungerar som en prekursor för att framställa kiselkomplex med monofunktionella tvåtandade Schiff-baser. Den används också som ett alternativ till kiselhydrid och alkoxid för produktion av kiseldioxid vid låg temperatur. Vidare reagerar den med etanol i frånvaro av vatten för att få silikagel och etylacetat. Dessutom används den som en sol-gel-prekursor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 160 °C till 170 °C (uppdelning) |
| Kemiskt namn eller material | Silicon(IV) acetate |
| Smältpunkt | 110 °C |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 250 g |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| UN-nummer | UN3261 |
| Merck Index | 14,8498 |
| Löslighetsinformation | Löslig i aceton och bensen. |
| Formel vikt | 264.27 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.