Läs mer
Kisel(IV)bromid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381559
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381559 10 g 10g
11391559 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014029.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-66-4 | Br4Si | 347.701 g/mol
Kisel(IV)bromid används för att odla tunna filmer av kisel genom den kemiska ångavsättningsmetoden. Det används också för keramik, tätningsmedel och tillverkning av många skärverktyg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-66-4
Molekylformel Br4Si
Molekylvikt (g/mol) 347.701
MDL-nummer MFCD00049530
InChI-nyckel AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon iv bromide, silicon tetrabromide, silane, tetrabromo, sibr4, unii-8gac9ywl42, 8gac9ywl42, silicon bromide, acmc-20ajqj
PubChem CID 82247
IUPAC-namn tetrabromsilan
LEDER [Si](Br)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 154°C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) bromide
Smältpunkt 5°C
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3264
Merck Index 14,8499
Formel vikt 347.72
Odör Stench
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.800 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silicon(IV) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silicon(IV) bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.