Läs mer
Silicon(IV) chloride, 99.8+%
Produktkod. 10606412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
50ml
Produktkod. 10606412
Brand: Thermo Scientific Acros 201165000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-04-7
Molekylformel Cl4Si
Molekylvikt (g/mol) 169.89
MDL-nummer MFCD00011229
InChI-nyckel FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC-namn tetraklorsilan
LEDER Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 58.0°C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) chloride
Smältpunkt -70.0°C
Namnnotering 99.8+%
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Analysprocentintervall 99.8+%
Linjär formel SiCl4
Fieser 10,347; 11,466; 16,317
Merck Index 15, 8639
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with benzene, ether, chloroform,, petroleum ether, carbon tetrachloride,, tin tetrachloride, sulfur, mono- and dichlorides, decomposes by alcohol with evolution of hydrogen, chloride
Formel vikt 169.9
Procent renhet ≥99.8%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.413
Densitet 1.48, 1.4800g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silicon(IV) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.