Läs mer
Kisel(IV)klorid, 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 11369297
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369297 25 mL 25ml
11359297 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040148.AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169,89 g/mol
Kisel(IV)klorid används som halvledarkvalitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-04-7
Molekylformel Cl4Si
Molekylvikt (g/mol) 169.89
MDL-nummer MFCD00011229
InChI-nyckel FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC-namn tetraklorsilan
LEDER Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Kokpunkt 57,6 °C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) chloride
Smältpunkt -70 °C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 mL
Odör Stickande
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 1.483 g/mL
Linjär formel SiCl4
UN-nummer UN1818
Merck Index 14,8500
Löslighetsinformation Reagerar med vatten. Blandbar med bensen, eter, kloroform.
Formel vikt 169.9
Procent renhet 99.998%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicon(IV) chloride
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Silicon tetrachloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.