Läs mer
Kisel(IV)klorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364799
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mL
100 mL
1 L
3 x 1 L
Packungsgröße:
1 L
100ml
10ml
3 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11364799 100 mL 100ml
11384799 10 mL 10ml
11374799 1 L 1 L
11394799 3 x 1 L 3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11364799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 069182.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Kisel(IV)klorid används som mellanprodukt vid tillverkning av polykisel. Det används också inom halvledarindustrin, solceller och vid produktion av optiska fibrer. Dess derivat som triklorsilan och silan används i Siemens behandla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-04-7
Molekylformel Cl4Si
Molekylvikt (g/mol) 169.89
MDL-nummer MFCD00011229
InChI-nyckel FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC-namn tetraklorsilan
LEDER Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Kokpunkt 57.6°C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) chloride
Smältpunkt °C to 70°C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid.
Formel vikt 169.9
Odör Acrid
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Colourless liquid
Densitet 1.483
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon(IV) chloride
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Silicon tetrachloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.