Läs mer
Kisel(IV)klorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384799
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
1 L
3 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
10ml
3 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384799 10 mL 10ml
11364799 100 mL 100ml
11374799 1 L 1 L
11394799 3 x 1 L 3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11384799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 069182.AB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Kisel(IV)klorid används som mellanprodukt vid tillverkning av polykisel. Det används också inom halvledarindustrin, solceller och vid produktion av optiska fibrer. Dess derivat som triklorsilan och silan används i Siemens behandla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-04-7
Molekylformel Cl4Si
Molekylvikt (g/mol) 169.89
MDL-nummer MFCD00011229
InChI-nyckel FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC-namn tetraklorsilan
LEDER Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 57.6°C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) chloride
Smältpunkt °C to 70°C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 mL
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid.
Formel vikt 169.9
Odör Acrid
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Colourless liquid
Densitet 1.483
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.