Läs mer
Kisel(IV)klorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824923
Kvantitet:
10 mL
100 mL
1 L
3 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
10ml
3 L
Produktkod. 11384799
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 069182.AB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Kisel(IV)klorid används som mellanprodukt vid tillverkning av polykisel. Det används också inom halvledarindustrin, solceller och vid produktion av optiska fibrer. Dess derivat som triklorsilan och silan används i Siemens behandla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-04-7
Molekylformel Cl4Si
Molekylvikt (g/mol) 169.89
MDL-nummer MFCD00011229
InChI-nyckel FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC-namn tetraklorsilan
LEDER Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 57.6°C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) chloride
Smältpunkt °C to 70°C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 mL
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid.
Formel vikt 169.9
Odör Acrid
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Colourless liquid
Densitet 1.483
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.