Läs mer
Silicon(IV) iodide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11329638
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329638 5 g 5g
11319638 25 g 25g
11339638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044141.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13465-84-4 | I4Si | 535.70 g/mol
Kisel(IV)jodid används som en prekursor för att framställa kiselamider. Den finner tillämpning vid tillverkning och etsning av kisel i mikroelektronik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13465-84-4
Molekylformel I4Si
Molekylvikt (g/mol) 535.70
MDL-nummer MFCD00054041
InChI-nyckel CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
IUPAC-namn tetrajodosilan
LEDER I[Si](I)(I)I
Specifikationer
Kokpunkt 290 °C
Kemiskt namn eller material Silicon (IV) iodide
Smältpunkt 120°C
Färg Vitt
Fysisk form Lump
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel SiI4
UN-nummer UN2923
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 535.7
Procent renhet 99.999%
Känslighet Air, light, and moisture sensitive
Densitet 4.198 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.