Läs mer
Kisel(IV)jodid, 99 % (metallbas)
Produktkod. 11354969
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354969 5 g 5g
11364969 1 g 1g
11344969 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087303.06
 Begränsad artikel
I lager
Ljus-, luft- och fuktkänslig | CAS: 13465-84-4 | I4Si | 535,70 g/mol
Kisel(IV)jodid används som en prekursor för att framställa kiselamider. Den finner tillämpning vid tillverkning och etsning av kisel i mikroelektronik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13465-84-4
Molekylformel I4Si
Molekylvikt (g/mol) 535.70
MDL-nummer MFCD00054041
InChI-nyckel CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
IUPAC-namn tetrajodosilan
LEDER I[Si](I)(I)I
Specifikationer
Kokpunkt 290 °C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) iodide
Smältpunkt 120 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Känslighet Luft-, ljus- och fuktkänslig
Analysprocentintervall 99 % (metallbaserad bas)
Densitet 4,198 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten.
Formel vikt 535.7
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silicon(IV) iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silicon(IV) iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.