Läs mer
Kisel(IV)nitrid, alfafas, ca. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11310228
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310228 50 g 50g
11300228 250 g 250g
11320228 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11310228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042949.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
Kisel(IV)nitrid används inom bilindustrin som material för motordelar som dieselmotorer och glödstift. Den används för vipparmsdynor för lägre slitage i motorer med gnisttändning. Keramik tillverkad av detta visar god stöttålighet. På liknande sätt hittar lager gjorda av denna tillämpning i huvudmotorerna i NASA:s rymdfärja. Den fungerar som en isolator och vid tillverkning av integrerade kretsar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12033-89-5
Molekylformel N4Si3
Molekylvikt (g/mol) 140.28
MDL-nummer MFCD00011230
InChI-nyckel HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
PubChem CID 3084099
IUPAC-namn Kiselnitrid
LEDER N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon (IV) nitride
Smältpunkt 1900°C (sublimation)
Namnnotering alpha-phase
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,8497
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 140.28
Procent renhet 95%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Si3N4 85% min (alpha form)
Odör Odorless
Densitet 3.2 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.