Läs mer
Kisel(IV)nitrid, alfafas, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11387008
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387008 100 g 100g
11377008 25 g 25g
11367008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014704.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140,28 g/mol
Kisel(IV)nitrid används inom bilindustrin som material för motordelar som dieselmotorer och glödstift. Den används för vipparmsdynor för lägre slitage i motorer med gnisttändning. Keramik tillverkad av Silicon(IV)-nitrid uppvisar god stöttålighet. På liknande sätt hittar lager gjorda av denna användning i huvudmotorerna i NASA:s rymdfärja. Den fungerar som en isolator och används vid tillverkning av integrerade kretsar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12033-89-5
Molekylformel N4Si3
Molekylvikt (g/mol) 140.28
MDL-nummer MFCD00011230
InChI-nyckel HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
PubChem CID 3084099
IUPAC-namn Kiselnitrid
LEDER N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) nitride, alpha-phase
Smältpunkt 1900 °C (sublimering)
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 3.2 g/mL
Merck Index 14,8497
Löslighetsinformation Olösligt vatten.
Formel vikt 140.28
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Si3N4 90% min. (alpha form)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.