Läs mer
Silicon(IV) nitride, amorphous, nanopowder, 98.5+%
Produktkod. 15432417
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432417 5 g 5g
15497015 25 g 25g
15407025 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045611.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12033-89-5
Molekylformel N4Si3
Molekylvikt (g/mol) 140.28
MDL-nummer MFCD00011230
InChI-nyckel HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
PubChem CID 3084099
IUPAC-namn Kiselnitrid
LEDER N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon (IV) nitride
Smältpunkt 1900°C (sublimation)
Namnnotering Amorphous
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,8497
Formel vikt 140.28
Procent renhet ≥98.5%
Odör Odorless
Densitet 3.2 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.