Läs mer
Silicon(IV) oxide, 99.0% (metals basis)
Produktkod. p-4407799
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 11403820
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089709.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Kisel(IV)oxid används vid tillverkning av glas för fönster, dricksglas, dryckesflaskor och många andra material. Optiska fibrer för telekommunikation är gjorda av kiseldioxid. Det används också som råvara för många keramik som lergods, stengods och porslin. Dessutom är kiseldioxid en vanlig tillsats vid tillverkning av livsmedel och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
LEDER O=[Si]=O
Specifications
Kokpunkt 2230°C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) oxide
Smältpunkt 1710°C
Fysisk form Fused Amorphous Powder
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn silandion
Formel vikt 60.09
Densitet 2.2 to 2.6 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.