Läs mer
Kisel(IV)oxid, mikrokristallint
Produktkod. 11352118
Change view
Kvantitet:
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352118 2 kg 2kg
11362118 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013024.A3
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60,08 g/mol
Vid tillverkning av glas, keramik och slipmedel, i vattenfiltrering, i kosmetika, läkemedel och gummi, som en värmeisolatorSilica används vid tillverkning av glas för fönster, dricksglas, dryckesflaskor och många andra material. Optiska fibrer för telekommunikation är gjorda av kiseldioxid. Det används också som råmaterial för många keramik som lergods, stengods och porslin. Dessutom är kiseldioxid en vanlig tillsats vid tillverkning av livsmedel och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230 °C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) oxide
Smältpunkt 1710 °C
Namnnotering 98,5–99 % mikrokristallint kisel i form av kvarts
Färg Brun till Vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Olöslig i vatten och syror. Löslig i HF. Mycket lätt löslig i alkalier
IUPAC-namn dioxosilan
Formel vikt 60.09
Odör Luktfritt
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.