Läs mer
Silicon(IV) oxide, microcrystalline
Beskrivning
Vid tillverkning av glas, keramik och slipmedel, i vattenfiltrering, i kosmetika, läkemedel och gummi, som en värmeisolatorSilica används vid tillverkning av glas för fönster, dricksglas, dryckesflaskor och många andra material. Optiska fibrer för telekommunikation är gjorda av kiseldioxid. Det används också som råmaterial för många keramik som lergods, stengods och porslin. Dessutom är kiseldioxid en vanlig tillsats vid tillverkning av livsmedel och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 2230°C |
| Kemiskt namn eller material | Silicon(IV) oxide |
| Smältpunkt | 1710°C |
| Namnnotering | 98.5-99% microcrystalline silicon in the form of quartz |
| Färg | Brun till Vit |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 2 kg |
| Analysprocentintervall | 99.5% |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water and acids. Soluble in HF. Very slightly soluble in alkalies |
| IUPAC-namn | dioxosilan |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.