Läs mer
Silicon(IV) oxide, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11313438
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11313438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036346.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Kisel används främst vid tillverkning av glas för fönster, dricksglas, dryckesflaskor. Majoriteten av optiska fibrer för telekommunikation är också gjorda av kiseldioxid. Det är ett primärt råmaterial för många keramik som lergods, stengods och porslin. Huvudingrediensen i sandgjutning för tillverkning av ett stort antal metallkomponenter inom teknik och andra applikationer. Kiseldioxid är en vanlig tillsats vid tillverkning av livsmedel. Uppskattningsvis 95 % av den producerade kiseldioxiden förbrukas i byggbranschen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn silandion
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230°C
Kemiskt namn eller material Silicon oxide
Smältpunkt 1710°C
Fysisk form Fused Lump
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,8493
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 60.09
Procent renhet 99.99%
Densitet 2.2 to 2.6 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.