Läs mer
Silicon(IV) oxide, Amorphous fumed, S.A. 175 to 225m2/g
Produktkod. 11335537
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11335537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042740.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Adhesives, Coatings, Defomers | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Används som natriumstabiliserande motjon, för beredning av katalytiska kiselbärare. Används även inom glastillverkning, gjuterisandgjutning, metallurgisk flussand, keramisk sand, gasåtervinning, färg och beläggningar, filtreringssand, kromatografisk kolonnbehandling, träbehandling, bläck, torkmedel och pulvermetallgjutning. Dess är principen gateway i elektroniska industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
S.A. 175 till 225 m 2 /g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230°C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) oxide
Smältpunkt 1710°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn dioxosilan
Formel vikt 60.09
Odör Odorless
Densitet 2.2
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.