Läs mer
Kisel(IV)oxid, amorf rökig, S.A. 350-420 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080504
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11493760
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089376.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Funktionaliserat RAFT-medel för kontrollerad radikalpolymerisation; speciellt lämpad för polymerisation av styren; akrylat- och akrylamidmonomerer. Azidgrupp kan användas för att konjugera till en mängd olika alkynfunktionaliserade biomolekyler. Chain Transfer Agent (CTA). SDS-blandning av natriumalkylsulfater bestående huvudsakligen av natriumlaurylsulfat. Används som suspenderings- och förtjockningsmedel i läkemedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230°C
Kemiskt namn eller material Silicon (IV) oxide
Smältpunkt 1710°C
Namnnotering Amorphous fumed
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,8493
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 60.09
Odör Odorless
Brytningsindex 1.46
Densitet 2.2 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.