Läs mer
Kisel(IV)oxid, amorft ångat, ytbehandlat, S.A. 105 till 130m²/g
Produktkod. 11395607
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395607 50 g 50g
11385607 250 g 250g
11375607 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042784.18
Request Bulk or Custom Format
För användning i beläggningar, lim, tätningsmedel | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Används som natriumstabiliserande motjon, för beredning av katalytiska kiselbärare. Används även inom glastillverkning, gjuterisandgjutning, metallurgisk flussand, keramisk sand, gasåtervinning, färg och beläggningar, filtreringssand, kromatografisk kolonnbehandling, träbehandling, bläck, torkmedel och pulvermetallgjutning. Dess är principen gateway i elektroniska industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
S.A. 105 till 130 m 2 /g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) oxide
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn dioxosilan
Formel vikt 60.09
Odör Odorless
Densitet 1.8 g/cm3 at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.