Läs mer
Silicon(IV) oxide, powder, 0.5 micron, 99.9%
Produktkod. 11373876
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373876 100 g 100g
11363876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16985.22
Request Bulk or Custom Format
Silicon(IV) oxide, 99.9%, O2Si, CAS Number-7631-86-9, silica, amorphous, silicic anhydride, tridymite, infusorial earth, silicon dioxide, silica, cristobalite, quartz, aerosil, diatomaceous earth, 100g, 2230 deg.C, CHEBI:30563, 231-545-4, 60.09, Warning | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Kisel(IV)oxid används vid tillverkning av glas för fönster, dricksglas, dryckesflaskor och många andra material. Optiska fibrer för telekommunikation är gjorda av kiseldioxid. Det används också som råvara för många keramik som lergods, stengods och porslin. Dessutom är kiseldioxid en vanlig tillsats vid tillverkning av livsmedel och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Kisel(IV)oxid används vid tillverkning av glas för fönster, dricksglas, dryckesflaskor och många andra material. Optiska fibrer för telekommunikation är gjorda av kiseldioxid. Det används också som råvara för många keramik som lergods, stengods och porslin. Dessutom är kiseldioxid en vanlig tillsats vid tillverkning av livsmedel och läkemedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Det är en mycket stabil blandning av kisel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230°C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) oxide
Smältpunkt 1710°C
Namnnotering 0.5 micron
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,8493
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 60.09
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Densitet 2
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.