Läs mer
Kisel(IV)oxid, pulver, 1,5 mikron, 99,9 %
Produktkod. 11313886
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313886 100 g 100g
11303886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16987.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Kisel(IV)oxid används i en mängd olika applikationer såsom tillverkning av glas, keramik och slipmedel, och vattenfiltrering. Det är en vanlig tillsats i tandkrämsmunvårdsapplikationer och produktion av livsmedel, där den används främst som ett antiklumpnings- och friflödesmedel i pulverformiga livsmedel, eller för att absorbera vatten i hygroskopiska applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kisel(IV)oxid används i en mängd olika applikationer såsom tillverkning av glas, keramik och slipmedel, och vattenfiltrering. Det är en vanlig tillsats i tandkrämsmunvårdsapplikationer och produktion av livsmedel, där den används främst som ett antiklumpnings- och friflödesmedel i pulverformiga livsmedel, eller för att absorbera vatten i hygroskopiska applikationer.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med vätefluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230 °C
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) oxide
Smältpunkt 1710 °C
Namnnotering 1,5 mikron
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Densitet 2
Merck Index 14,8493
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 60.09
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.