Läs mer
Silikon(IV)-oxidförstoftningsmål, 76,2 mm (3,0 tum) dia x 6,35 mm (0,250 tum) tjockt, 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15473805
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473805 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15473805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041099.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Silicon(IV)-oxidförstoftningsmål har låg värmeutvidgningskoefficient vilket gör den idealisk för speglar och optiska lägenheter. Den används för visningsfönster, är genomskinlig för våglängder från cirka 0,2 till 3,5 mikron, isolatorer för elektroniska applikationer och för tillverkning av halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon(IV) oxide sputtering target
Namnnotering 76,2 mm (3,0 tum) diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
Kvantitet 1 st
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD00011232
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 60.09
Procent renhet 99.995%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.