Läs mer
Lauda™ Silikonolja
Produktkod. 10673503
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
Förpackningsstorlek:
20 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10673503 5 l 20 L
1 options
Produktkod. 10673503 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer LZB 321
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde -50 °C till +120 °C
Typ Silikonolja
Kvantitet 5 L
Temperatur (metrisk) Max 120 °C
Viskositet 5 mm 2 /s vid 25 °C