Läs mer
Kartell™ Silicon Vältbara Septas
Produktkod. 10040063
Storlek:
Dia. 10 mm
Dia. 13 mm
Dia. 15 mm
Dia. 16 mm
Dia. 24 mm
Dia. 31 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 5
Produktkod. 10040063
Brand: Kartell™ 0119100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomstickningsbara proppar för att dra upp lösningar och suspensioner från slutna behållare med hjälp av sprutor. Kartell™ Silicon Overturnable Septas används för att säkerställa hermetiska förslutningar i laboratorierör.
  • Lämplig för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin
  • Genomstickningsbar propp
  • Topphöjden representerar den vändbara sektionen
  • Bottenhöjden representerar den nedre delen
Specifikationer
För användning med (applikation) Lämplig för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin
Höjd (metrisk) Toppsektion: 14 mm, nedre sektion: 8 mm
Kvantitet 1 st.
Storlek Dia. 10 mm
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Botten 10 mm
Material Silikon
Produkttyp Septumstoppare