Läs mer
Kiseloxid, katalysatorstöd, hög yta
Produktkod. 11459980
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459980 100 g 100g
11469980 500 g 500g
11479980 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459980 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044740.22
 Begränsad artikel
I lager
Form: S.A. 250m2/g | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Typiska egenskaper: S.A 0,250 m^2/gKiseloxid används som ett katalysatorbärarmaterial med stor ytarea. Det fungerar som ett medium till vilket katalysatorn är fäst. Flera metaller som platina, rodium, rutenium, silver, koppar, nickel, järn, mangan, kobolt, volfram och guld bärs över kiseldioxid och används som katalysator i syntetisk kemi för olika tillämpningar. Till exempel används kiseldioxidstödda guldkatalysatorer för kolmonoxidoxidation genom en lösningsbaserad teknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon oxide
Färg Vitt
Fysisk form Pellets
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Utseende Vita pellets
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.