Läs mer
Deutsch Neumann™ Glödlampor för mindre pipetter
Produktkod. 15214597
Change view
Färg:
Transparent/Vit
Produktkod. Färg
15214597 Transparent/Vit
1 options
Produktkod. 15214597 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 4600003
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för användning med Pasteurpipetter. Deutsch Neumann™ Lampor för mindre pipetter är tillverkade av silikon (VMQ).
  • Ger utmärkt sug
  • Transparent/vit färg
Specifikationer
Färg Transparent/Vit
Material Silikon
Typ Suglampa
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.