Läs mer
Kiselpulver, kristallint, APS ∣ <50 nm, 98 %, Laser syntetiserat från ångfasen
Produktkod. 11430710
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430710 2 g 2g
11498560 10 g 10g
11488560 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430710 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044384.04
 Begränsad artikel
I lager
Form: S.A. 70 till 100m2/g | CAS: 7440-21-3 | Si | 28,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-21-3
Molekylformel Si
Molekylvikt (g/mol) 28.09
MDL-nummer MFCD00085311
InChI-nyckel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-namn kisel
LEDER [Si]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 98%
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Utseende Powder
Densitet 2.33g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.