Läs mer
Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro Pipettörer
Produktkod. p-8000279
Change view
Färg:
Blå
Grön
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11741258 Blå Varje
10679465 Grön Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11741258 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 156404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna pipettkontroll för exakt och effektiv serologisk pipettering. Integra Biovetenskap™ PipetBoy™ Pro Pipettors har integrerad LED som ger en optimal belysning av området runt pipetten för noggrann pipettering och förhindrar ansträngning av ögonen.
  • Förskjut vätskan noggrant i pipetten genom att applicera variabelt fingertryck på pipettavtryckarna
  • Lätt som en fjäder, 190 gram
  • Fem färger tillgängliga
  • Hastigheten kan ställas in kontinuerligt via tumhjulet
  • Röd lysdiod indikerar när batteriet behöver laddas
  • Ergonomisk design som följer rekommendationerna för handform ergonomi
Specifikationer
Kompatibla tips Glas- och plastpipetter med volymer från 1 till 100mL
Färg Blå
Utmatningshastighet 12 ml/sek
Modell PIPETBOY proffs
Typ Pro pipetthållare
Vikt (metrisk) 190 g
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz