Läs mer
Silikonstav, 0,828 cm (0,326 tum) dia, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15466605
Change view
Kvantitet:
100 mm
Förpackningsstorlek:
100mm
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466605 100 mm 100mm
1 options
Produktkod. 15466605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044625.DM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon rod
Namnnotering 0,828 cm (0,326 tum) i diameter.
CAS 7440-21-3
Kvantitet 100 mm
Odör Luktfritt
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Si
MDL-nummer MFCD00085311
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
InChI-nyckel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Si]
IUPAC-namn kisel
Molekylvikt (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Procent renhet 99.999%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.